Learn More
Sodium Hydroxide Solution 10M (10N) ≈40 (w/v), Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in plastica HDPE
HDPE plastic bottle
Plastic container
bag-in-box (contenitore collassabile con involucro esterno in cartone)
Descrizione
Sodium Hydroxide Solution 10M (10N) ≈40 (w/v), Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis
Specifica
Specifica
pH | 12 |
Punti di ebollizione | 120°C |
Punto di fusione | 8°C |
Quantità | 25 L |
Imballaggio | Plastic container |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium hydroxide solution 10M (10N) approx. 40% w/v
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico A§.