Learn More
Sodium Hydroxide Solution 0.2M (0.2N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Plastic container
bag-in-box (contenitore collassabile con involucro esterno in cartone)
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
5L
Descrizione
HNaO, CAS Number-1310-73-2, sodium hydroxide, sodium hydroxide solution, sodium hydroxide na oh, sodium hydrate, soda, caustic, white caustic, soda lye, aetznatron, caustic soda, ascarite, 1L, CHEBI:32145, Colorless, 39.99g/mol, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium;hydroxide, 3548, 39.997
Specifica
Specifica
pH | 13 |
Colore | Colorless |
Quantità | 10 L |
Peso formulazione | 39.99g/mol |
Imballaggio | bag-in-box (contenitore collassabile con involucro esterno in cartone) |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium hydroxide, 0.2 N standard solution
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.