Learn More
Sodium Hydroxide Solution 0.2M (0.2N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073192 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Plastic container
bag-in-box (contenitore collassabile con involucro esterno in cartone)
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
5L
HNaO, CAS Number-1310-73-2, sodium hydroxide, sodium hydroxide solution, sodium hydroxide na oh, sodium hydrate, soda, caustic, white caustic, soda lye, aetznatron, caustic soda, ascarite, 1L, CHEBI:32145, Colorless, 39.99g/mol, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium;hydroxide, 3548, 39.997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL 3548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
pH 13
Colore Colorless
Quantità 1 L
Peso formulazione 39.99g/mol
Imballaggio HDPE plastic bottle
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide, 0.2 N standard solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P350-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.