Learn More
Sodium hydroxide solution, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M NaOH (0.1N), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
10 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
VOLPAC™ CONTAINER
Dimensione della confezione:
10L
1L
5L
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium hydroxide solution |
Nota nome | Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M NaOH (0.1N) |
Punti di ebollizione | 100°C |
CAS min. % | >99.5000% |
CAS max % | >99.50%, <0.5000% |
Formula lineare | NaOH |
Concentrazione | 0.1 M NaOH (0.1N) |
Numero UN | UN1824 |
Densità | 1.000 g/cm3 |
Quantità | 6 x 1 L |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium hydroxide solution
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide; caustic soda