Learn More
Sodium Hydroxide Solution, 0.1M, Chem-Lab
Codice prodotto. p-8014314
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Dimensione della confezione:
1L
5L
Used in laboratory applications in titrations. Sodium Hydroxide Solution, 0.1M, Chem-Lab is a strong base and is highly caustic. It is used to increase the alkalinity of a mixture, neutralize acids and make sodium salts. 1L solution has 4g of NaOH. Meets ASTM D-3712 and D-4047 standards.
Sodium hydroxide is used in many industries, mostly as a strong chemical base in the manufacture of pulp and paper, textiles, drinking water, soaps and detergents and as a drain cleaner.
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
pH >13
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
Concentrazione 0.1M
Densità 1.01g/mL
Informazioni di solubilità Water Soluble
Quantità 1 L
Peso formulazione 40.00g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4g NaOH per 1L H2O
Normalità 0.1 N (±0.0002, 20°C)
Odore Odorless
Imballaggio Plastic Bottle
Solvente o matrice Water
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide 0.1 mol/l
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydroxide