Learn More
Sodium Hydroxide Solution, 0.111M (0.111N), for analysis of milk, Fisher Chemical™
Volumetric sodium hydroxide solution suitable for the determination of the acidity of milk.
40.00€ - 117.00€
Specifica
Normalità | 0.111 |
---|---|
Imballaggio | Flacone in plastica HDPE |
Tracciabilità a NIST | Traceable to NIST, used to titrate the lactic acid present in milk |
Forma fisica | Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15958776
|
Fisher Chemical
J/7670/15 |
1 L |
40.00€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15968776
|
Fisher Chemical
J/7670/21 |
5 L | N/A | N/A | N/A | ||||
Descrizione
Specifica
0.111 | |
Flacone in plastica HDPE | |
Traceable to NIST, used to titrate the lactic acid present in milk | |