Learn More
Sodium Hydroxide, purum p.a., ≥98% (T), ACS Reagent, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Descrizione
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium hydroxide |
Formula lineare | NaOH |
Numero UN | UN1823 |
Quantità | 5 kg |
Peso formulazione | 40g/mol |
Percent Purity | ≥98% (T) |
Densità vapore | >1 (vs air) |
Pressione del vapore | 3 mmHg (37°C), 18 mmHg (20°C) |
Titolo del prodotto
Sodium Hydroxide, purum p.a., ≥98% (T), ACS Reagent, Honeywell™ >