Learn More
Sodium hydroxide, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., K ≤0.02%, ≥98%, pellets, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., K ≤0.02%,≥98%, pellets
45.36€ - 653.46€
Identificatori chimici
CAS | 1310-73-2 |
---|---|
Formula molecolare | HNaO |
Molecular Weight (g/mol) | 39.997 |
Numero MDL | MFCD00003548 |
InChI Key | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
PubChem CID | 14798 |
ChEBI | CHEBI:32145 |
IUPAC Name | sodio; idrossido |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15673070
|
Honeywell-Fluka
30620-1KG |
1 kg |
45.36€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15603080
|
Honeywell-Fluka
30620-5KG |
5 kg |
180.38€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15613080
|
Honeywell-Fluka
30620-6X1KG |
6 x 1 kg | N/A | N/A | N/A | ||||
15693070
|
Honeywell-Fluka
30620-4X5KG |
4 x 5 kg |
653.46€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15683070
|
Honeywell-Fluka
30620-20KG |
20 kg |
479.64€
20kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Identificatori chimici
1310-73-2 | |
39.997 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
14798 | |
sodio; idrossido |
HNaO | |
MFCD00003548 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
CHEBI:32145 | |
[OH-].[Na+] |
Specifica
Sodium Hydroxide | |
1310-73-2 | |
NaOH | |
1823 | |
Soluble in water, 1260g/L at 20°C | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
≥98% | |
>1 (vs air) |
Reag. Ph. Eur. | |
HNaO | |
MFCD00003548 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
sodio; idrossido | |
14798 | |
40g/mol | |
ACS/puriss. p.a. | |
18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C) |
Sicurezza e movimentazione
P260-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
H290-H314
missing translation for 'einecsNumber' : 215-185-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WB4900000
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Sodium hydroxide
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.