Learn More
Sodium hydroxide monohydrate, 99.996% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11359667
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Sodium hydroxide monohydrate is used as an acid neutralizer. It is a strong base widely used in the chemical industry to drive chemical reactions. It finds application as a neutralizing agent in the petroleum refining industry, as paint stripper and an analytical reagent in laboratories to measure the concentration of acids by titration. It is involved in soap production, alumina production by Bayer process, paper industry. It plays an important role as a catalyst for the transesterification of methanol and triglycerides in order to prepare biodiesel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12179-02-1
Formula molecolare H3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 58.01
Numero MDL MFCD00149229
InChI Key JBJWASZNUJCEKT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide monohydrate, na.ho.h2o, naoh water, water naoh, sodium hydroxide h2o, sodium hydroxide water, water sodium hydroxide, h2o naoh, naoh h2o, sodium,hydroxide,hydrate
PubChem CID 23719242
SMILES O.[OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide monohydrate
Colore White
Punti di ebollizione 1390°C
Punto di fusione 318.4°C
Intervallo percentuale saggio 99.996% (metals basis)
Densità 2.13 g/cm3 at 20°C
Informazioni di solubilità Soluble in water and methanol.
Quantità 25 g
IUPAC Name sodium;hydroxide;hydrate
Peso formulazione 58.01 (40.00 Anhydrous)
Odore Odorless
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydroxide monohydrate