Learn More
Sodium Hydroxide, Extra Pure, SLR, 30% Solution, d=1.33, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10365842
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
20 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Plastic container
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL 3548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
pH 12
Colore Colorless
Punti di ebollizione 120°C
Punto di fusione 8°C
Quantità 5 L
Imballaggio HDPE plastic bottle
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide, 30% solution, d=1,33
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydroxide