Learn More
Sodium hydroxide, extra pure, 33wt.% solution in water
Codice prodotto. 11628318 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
5 L
25 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
25L
500mL
5L
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide
Colore Colorless
Punti di ebollizione 120.0°C
Punto di fusione 8.0°C
Formula lineare NaOH
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Densità 1.3600g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Quantità 25 L
Peso formulazione 40
Percent Purity 32.5 to 33.5% (total base)
Grado Ultrapuro
Imballaggio Plastic drum
Gravità specifica 1.36
Forma fisica Liquid