Learn More
Sodium hydroxide, extra pure, 33wt.% solution in water
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
5 L
25 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
25L
500mL
5L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium hydroxide |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 120.0°C |
Punto di fusione | 8.0°C |
Formula lineare | NaOH |
Fieser | 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 |
Densità | 1.3600g/mL |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. |
Quantità | 5 L |
Peso formulazione | 40 |