Learn More
Sodium Hydroxide, DILUT-IT Concentrate, 5N, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10528912 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
For dilution to 1 L
Imballaggio:
HDPE Sealed bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Prepare fresh, reliable standard solutions quickly and accurately. Sodium Hydroxide, DILUT-IT Concentrate, 5N, J.T. Baker™ is a pre-mixed volumetric concentrate for dilution to 1L that is ideal for titrimetry and other forms of wet chemical analysis.
DILUT-IT solutions are relied upon for fast, accurate results in life sciences and pharmaceutical quality control applications. Simply dilute the volumetric concentrate to 1 liter (carefully following instructions provided with the package) and the resulting solution will have an exact normality within ±0.1%.
  • Enhanced productivity: Eliminate expensive, time-consuming steps, such as the selection and analysis of starting reagents, and weighing and standardization of the final solution
  • Space saving: Products require only one-tenth of the space required for ready-made solutions
  • Reduced shipping costs: Spend less on shipping due to the reduced weight and package size of a concentrate
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
CAS 1310-73-2
Punto di fusione 0°C
Formula molecolare HNaO
Concentrazione 5mol/L
Densità 1.3g/cm3 at 20°C
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantità For dilution to 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC Name sodio; idrossido
Molecular Weight (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Peso formulazione 40.00g/mol
Grado DILUT-IT
Normalità 5N
Odore Odorless
Imballaggio HDPE Sealed bottle
Forma fisica Concentrate
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.