Learn More
Sodium Hydroxide Concentrate, for 1M solution, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15625250 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
for 10L standard solution, 1 M NaOH (1N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL MFCD00003548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide concentrate
Nota nome for 10L standard solution, 1 M NaOH (1N)
Formula lineare NaOH
Numero UN UN1824
Quantità 6 x 1 Ea.
Peso formulazione 40
Pressione del vapore 3 mmHg (37°C)