Learn More
Sodium Hydroxide, Certified AR for Analysis, 30% Solution, d=1.33, Fisher Chemical™
46.55€ - 77.60€
Identificatori chimici
CAS | 1310-73-2 |
---|---|
Formula molecolare | HNaO |
Numero MDL | 3548 |
InChI Key | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
PubChem CID | 14798 |
ChEBI | CHEBI:32145 |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10060622
|
Fisher Chemical
S/4950/PB15 |
1 L |
46.55€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10263912
|
Fisher Chemical
S/4950/PB17 |
2.5 L |
77.60€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15960957
|
Fisher Chemical
S/4950/21 |
5 L |
74.60€
5L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Identificatori chimici
1310-73-2 | |
3548 | |
14798 | |
[OH-].[Na+] |
HNaO | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:32145 |
Specifica
12 | |
120°C | |
8°C | |
3548 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
sodio; idrossido | |
14798 | |
Flacone in plastica HDPE |
Incolore | |
1310-73-2 | |
HNaO | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
Liquido |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Sodium hydroxide, 30% solution, d=1,33
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydroxide