Learn More
Sodium hydroxide, beads/pellets, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. p-4407902
5 g, 5g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
CAS: 1310-73-2
Sodium hydroxide is widely used in a variety of large scale applications such as pulp and paper manufacturing, in the production of soap and detergents as well as water treatment. It finds application in the base- driven hydrolysis of esters, amides and alkyl halides. It is also used as an industrial cleaning agent, an additive in drilling mud to increase alkalinity in bentonite in petroleum industry and as a powerful degreaser on stainless steel and glass bakeware. It is utilized in the Maxam-Gilbert DNA sequencing technique, chocolate and cocoa processing, soft drink processing, caramel coloring production and for thickening ice cream. It is often used to neutralize acids and prepare sodium salts of reagents. It forms a solution with sodium dodecyl sulfate and plays an important role for the decontamination of mycobacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Numero MDL MFCD00003548
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide
Colore White
Punto di fusione 316°C
Densità 2.13
Informazioni di solubilità Soluble in water,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether.
Quantità 5 g
Peso formulazione 40
Odore Odorless
Pressione del vapore 3mm Hg at 800°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide, beads/pellets
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydroxide
Titolo del prodotto
Sodium hydroxide, beads/pellets, 99.99% (metals basis) >