Learn More
Sodium hydroxide, 97+%, ACS reagent, pellets, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11964131 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide
Colore White
Punti di ebollizione 1390.0°C
Punto di fusione 318.0°C
Intervallo percentuale saggio 97+%
Formula lineare NaOH
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Indice di Merck 15, 8761
Informazioni di solubilità Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol,insoluble in acetone
Quantità 25 kg
Molecular Weight (g/mol) 40
Peso formulazione 40
Percent Purity ≥97%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Fibre drum
Pressione del vapore 1mbar at 700°C
Forma fisica Pellet
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydroxide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.