Learn More
Sodium Hydroxide, ≥97.0% (T), Honeywell™ Codice prodotto.: 15606830
Sodium Hydroxide, ≥97.0% (T), Honeywell™
Codice prodotto. p-7120801 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
1 kg, Poly bottle, 1kg
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Poly bottle
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 15606830
Marca: Honeywell Research Chemicals 716921KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum p.a.,≥97.0% (T), pellets
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL MFCD00003548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide
Formula lineare NaOH
Numero UN UN1823
Quantità 1 kg
Peso formulazione 40g/mol
Percent Purity ≥97.0% (T)
Imballaggio Poly bottle
Densità vapore >1 (vs air)
Pressione del vapore 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C)
Titolo del prodotto
Sodium Hydroxide, ≥97.0% (T), Honeywell™ >