Learn More
Sodium hydroxide, 50% w/w aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Sodium hydroxide, 50% w/w aq. solution is used as a chemical reactant or neutralization agent in various industries like chemical, pharmaceutical, textile, pulp and paper, metal and food industries and soap and detergent manufacturing. It is also used in the manufacture of synthetic fabrics such as rayon and also for manufacturing food products. It is utilized for pH adjustment and formation of in situ sodium methylate in bioethanol and biodiesel processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Spezifikation
Materiale o nome chimico | Sodium hydroxide |
Colore | Colorless |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 1 kg |
Informazioni di solubilità | Miscible with glycerol,ethanol and methanol. Immiscible with acetone and ether. |
Peso formulazione | 40 |
Percent Purity | 50% |
Aspetto | Colorless liquid |
Pressione del vapore | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Densità | 1.53 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium hydroxide, 50% w/w aqueous solution
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydroxide
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.