Learn More
Sodium Hydroxide, 1N Volumetric Solution, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15568344
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Cubetainer
Narrow Mouth Poly Bottle
Dimensione della confezione:
4L
Pezzo
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Hydroxide
Nota nome 1N Volumetric Solution
Quantità 4 L
Peso formulazione 40
Grado BAKER ANALYZED™ Reagent
Imballaggio Cubetainer
Gravità specifica 1L = 1.05kg