Learn More
Sodium Hydroxide, 0.1N Volumetric Solution, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1L
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium Hydroxide |
Nota nome | 0.1N Volumetric Solution |
Quantità | 1 L |
Peso formulazione | 40 |
Grado | BAKER ANALYZED™ Reagent |
Imballaggio | Narrow Mouth Poly Bottle |
Gravità specifica | 1L = 1.00kg |