Learn More
Sodium hydrosulfite, ca. 85%, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10685032
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7775-14-6
Numero MDL MFCD00011640
InChI Key JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
PubChem CID 24489
ChEBI CHEBI:66870
SMILES [O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydrosulfite
Punto di fusione >300.0°C
Nota nome tech., ca. 85%
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio ca. 85%
Formula molecolare Na2O4S2
Formula lineare Na2S2O4
Indice di Merck 15, 8747
Informazioni di solubilità Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Molecular Weight (g/mol) 174.1
Peso formulazione 174.1
Percent Purity ∼85%
Grado Caratteristiche
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydrosulfite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/