Learn More
Sodium hydrosulfide hydrate, pure, flakes
Codice prodotto. p-3735143 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
25g
CAS: 207683-19-0 | HNaS | 56.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
Identificatori chimici
CAS 207683-19-0
Formula molecolare HNaS
Molecular Weight (g/mol) 56.06
Numero MDL MFCD00149796
InChI Key HYHCSLBZRBJJCH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydrosulfide hydrate, hnas.h2o, nahs.h2o, sodium sulfanide hydrate, sodium bisulfide monohydrate, sodium hydrosulphide hydrate, sodium hydro sulfide hydrate, sodium hydrosulfide monohydrate, sodium hydrate sulfanide, sodium hydrosulfide hydrate, cp
PubChem CID 16211346
IUPAC Name sodium sulfanide
SMILES [Na+].[SH-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydrosulfide hydrate
Punto di fusione 55.0°C
Forma fisica Deliquescing Flakes
Quantità 25 g
Formula lineare NaSH·xH2O
Fieser 03,266
Punto d'infiammabilità 90°C
Indice di Merck 14,8587
Informazioni di solubilità Solubility in water: 620g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 56.06
Percent Purity ≥67% min. (NaHS) typically 70 to 72%
Grado Pure
Odore Obnoxious
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydrosulfide hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydrosulfidehydrate