Learn More
Sodium hydrogen arsenate heptahydrate, ACS, 98.0-102.0%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11307698
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Sodium hydrogen arsenate heptahydrate is used as a source of soluble arsenic and in dyeing and printing with Turkey-red oil. It also acts as a veterinary drug for anti-parasitic, skin diseases, blood diseases, rheumatism and asthma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10048-95-0
Formula molecolare AsH15Na2O11
Molecular Weight (g/mol) 312.01
Numero MDL MFCD00149179
InChI Key KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium arsenate heptahydrate, sodium acid arsenate, heptahydrate, sodium arsenate heptahydrate, sodium orthoarsenate heptahydrate, dibasic sodium arsenate heptahydrate, sodium arsenate, dibasic, heptahydrate, unii-90zq7g407w, disodium arsenate, heptahydrate, ccris 5553, arsenic acid h3aso4 , disodium salt, heptahydrate
PubChem CID 61460
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydrogen arsenate heptahydrate
Nota nome For analysis ACS
Colore White
Forma fisica Granules
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 98.0-102.0%
IUPAC Name disodium;hydrogen arsorate;heptahydrate
Peso formulazione 312.01; 185.94 (anhydrous)
Grado ACS
Aspetto White granular