Learn More
Sodium hexanitrocobaltate(III), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10522554
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13600-98-1
Formula molecolare CoN6Na3O12
Molecular Weight (g/mol) 403.93
Numero MDL MFCD00003512
InChI Key BZFWEBJDBATXME-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Sodium cobaltinitrite
IUPAC Name trisodium hexanitrocobalttris(ylium)
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hexanitrocobaltate(III)
Punto di fusione 220.0°C
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Formula lineare Na3Co(NO2)6
Indice di Merck 15,8738
Informazioni di solubilità Solubility in water: 720g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 403.94
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hexanitrocobaltate(III)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.