Learn More
Sodium hexafluorosilicate, >99%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Sodium hexafluorosilicate is used as a additive for water fluoridation, opal glass raw material and in ore refining. It is also used in the preparation of other fluoride chemicals like sodium fluoride, sodium hexafluoroaluminate, potassium hexafluorosilicate, ammonium fluoride and calcium fluoride. It finds application as flotator, component for wet etching, wood preservative, brazing flux and welding compound. It is an active component of concrete.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium hexafluorosilicate |
Punto di fusione | (decomposition) |
Colore | White |
Forma fisica | Crystals |
Quantità | 2 kg |
Intervallo percentuale saggio | >99% |
Informazioni di solubilità | Slightly soluble in water. Solubility increases with temperature. Insoluble in alcoholSlightly soluble in water. Insoluble in alcohol. |
IUPAC Name | disodium;hexafluorosilicon(2-) |
Peso formulazione | 188.06 |
Indice di rifrazione | 1.31 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium hexafluorosilicate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium silicofluoride