Learn More
Sodium Fluoride, 99.0+%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Descrizione
Sodium Fluoride, 99.0+%, Certified AR for Analysis
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 1700°C |
Punto di fusione | 993°C |
Colore | White |
pH | 7.4 |
Forma fisica | Powder/Solid |
Quantità | 500 g |
IUPAC Name | sodium fluoride |
Peso formulazione | 41.98g/mol |
Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
Pressione del vapore | 1mmHg 1077 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium fluoride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H301-Tossico se ingerito.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.