Learn More
Sodium ethoxide, 21% in ethanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 141-52-6 | C2H5NaO | 68.04 g/mol
24.55€ - 97.45€
Identificatori chimici
CAS 141-52-6, 64-17-5
Formula molecolare C2H5NaO
Molecular Weight (g/mol) 68.04
Numero MDL MFCD00012417
InChI Key QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
PubChem CID 2723922
ChEBI CHEBI:52096
IUPAC Name sodio; etanolato
SMILES CC[O-].[Na+]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10568505
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
429301000
100 mL Flacone in vetro AcroSeal™
24.55€
100mL
10568045
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
429308000
800 mL AcroSeal™ Glass Bottle
97.45€
800mL
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
141-52-6, 64-17-5
68.04
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
2723922
sodio; etanolato
C2H5NaO
MFCD00012417
sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
CHEBI:52096
CC[O-].[Na+]
Specifica
91.0°C
21% in ethanol
C2H5NaO
MFCD00012417
15,8749
Solubility in water: miscible (hydrolyse)
CC[O-].[Na+]
68.04
CHEBI:52096
1.385
0.8680g/mL
Sodium ethoxide
141-52-6, 64-17-5
C2H5ONa
25°C
sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
sodio; etanolato
2723922
68.04
0.868
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Highly flammable liquid and vapor.
Reacts violently with water.
GHS P Statement
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Keep away from heat/sparks/open f
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-487-5
Identificativo prodotto
  • Sodium ethoxide, 21% in ethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use