Learn More
Sodium Dodecylsulfate, ≥98%, Ultrapure
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
Marca:  Thermo Scientific J75819.22
Quantità 100 g
Imballaggio Plastic bottle
Codice prodotto. 15805228
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
151-21-3
288.38
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
3423265
sodio; dodecilsolfato
C12H25NaO4S
MFCD00036175
Sodium lauryl sulfate
CHEBI:8984
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifica
Sodium Dodecylsulfate
Crystalline Flakes
100 g
C12H25NaO4S
MFCD00036175
3599286
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
sodio; dodecilsolfato
3423265
288.38
Ultra Pure
151-21-3
∼206°C
Plastic bottle
CH3(CH2)11OSO3Na
UN2926
Sodium lauryl sulfate
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
288.38
CHEBI:8984
≥98%
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti