Learn More
Sodium Citrate, Dihydrate, Granular, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15578154
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 6132-04-3
Formula molecolare C6H9Na3O9
Molecular Weight (g/mol) 294.10
InChI Key NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC Name trisodio; 2-idrossipropano-1,2,3-tricarbossilato; diidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Citrate
Nota nome Dihydrate
Forma fisica Granules
Quantità 2.5 kg
Peso formulazione 294.1
Grado FCC/USP
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 1.70kg