Learn More
STE Buffer, Sodium Chloride-Tris-EDTA, 1X Solution, pH 8.0, Fisher BioReagents
39.06€
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium Chloride-Tris-EDTA Buffer |
---|---|
Nota nome | 1X, pH 8.0 |
CAS | 7647-14-5, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5 |
Punti di ebollizione | 100°C |
Colore | Undesignated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10706844
|
Fisher BioReagents
BP2478-1 |
1 L | Nalgene Poly Bottle | N/A | |||||
Descrizione
STE buffer is suitable for biomolecular lab procedures.Specifica
Sodium Chloride-Tris-EDTA Buffer | |
7647-14-5, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
Undesignated | |
Liquid | |
Filtered through a 5-micron filter. |
1X, pH 8.0 | |
100°C | |
8 | |
Esente da DNasi | |
Protease free |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : RT
Identificativo prodotto
- Sodium chloride-tris-EDTA (STE) 1x buffer, pH 8.0