Learn More
Soluzione di cloruro di sodio, 30 g/l
Used for salinity measurement. Sodium Chloride Solution, 30g/L, Chem-Lab is an electrolyte solution, also known as saline. This standard reference solution is used in salinity determination, in equipment calibration and as a chemical reagent in many laboratory applications.
Marca:  Chem Lab CL03.1414.0250
Quantità 250 ml
Codice prodotto. 11900725
  • 49.15€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This sodium chloride standard solution contains a precise concentration of 30g/L of NaCl per liter of water. It is used to verify the accuracy of salinity determinations and to calibrate equipment used in those determinations.
Specifica
Specifica
Polyethylene
Inodore
Liquido
30 g/l
Incolore
Saline
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
sodio; cloruro
5234
CHEBI:26710
7647-14-5, 7732-18-5
1.02g/mL
ClNa
MFCD00003477
42529
Solubile
[Na+].[Cl-]
58.44
250 ml
58.44g/mol
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti