Learn More
Sodium chloride, ReagentPlus™, Honeywell™
Reagent Grade,≥99%
24.32€ - 236.95€
Identificatori chimici
CAS | 7647-14-5 |
---|---|
Formula molecolare | ClNa |
Molecular Weight (g/mol) | 58.44 |
Numero MDL | MFCD00003477 |
InChI Key | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
PubChem CID | 5234 |
ChEBI | CHEBI:26710 |
SMILES | [Na+].[Cl-] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15658140
|
Honeywell Research Chemicals
S9625-500G |
500 g | N/A | ||||||
15648140
|
Honeywell Research Chemicals
S9625-1KG |
1 kg |
38.55€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15668140
|
Honeywell Research Chemicals
S9625-5KG |
5 kg |
130.41€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15638140
|
Honeywell Research Chemicals
S9625-10KG |
10 kg |
236.95€
10kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Identificatori chimici
7647-14-5 | |
58.44 | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
5234 | |
[Na+].[Cl-] |
ClNa | |
MFCD00003477 | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex | |
CHEBI:26710 |
Specifica
Sodium chloride | |
ClNa | |
MFCD00003477 | |
3534976 | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
sodium chloride | |
5234 | |
58.44g/mol | |
ReagentPlus™ |
7647-14-5 | |
NaCl | |
NONH for all modes of transport | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex | |
[Na+].[Cl-] | |
58.44 | |
CHEBI:26710 | |
≥99% |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'rtecsNumber' : VZ4725000