Learn More
Sodium chloride, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7072256 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
Puriss. p.a.,≥99.5% (AT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium chloride
Quantità 500 g
Formula lineare NaCl
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
IUPAC Name sodium chloride
Peso formulazione 58.44g/mol
Percent Purity ≥99.5% (AT)
Grado puriss. p.a.