Learn More
Sodium chloride, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
500g
5kg
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium Chloride |
Nota nome | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Quantità | 500 g |
Formula lineare | NaCl |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3534976 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water, 100mg/mL |
IUPAC Name | sodium chloride |
Peso formulazione | 58.44g/mol |
Percent Purity | ≥99.5% |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Sodium chloride, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™ >