Learn More
Sodium chloride, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7071806 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
32 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
missing translation for 'unitSize'
10kg
1kg
25kg
32kg
5kg
pezzi 4
pezzi 6
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifications
Materiale o nome chimico Sodium Chloride
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.,BP, USP
Quantità 1 kg
Formula lineare NaCl
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
IUPAC Name sodium chloride
Peso formulazione 58.44g/mol
Percent Purity 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.