Learn More
Sodium Chloride, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. p-2410158
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Poly Pail
missing translation for 'unitSize'
10kg
1kg
2.50kg
Sodium Chloride
Sodium Chloride is a main component of many electrophoresis and molecular biology buffers and media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifications
Punti di ebollizione 1461°C
Materiale o nome chimico Sodium Chloride
Punto di fusione 801°C
Colore White
pH 5.0 to 8.0
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Note percentuale saggio (Dry Basis) >99.5%
Indice di Merck 15, 8734
IUPAC Name sodium chloride
Peso formulazione 58.44
Percent Purity ≥99.0%
Identificazione Pass Test
Imballaggio Flacone in polietilene
Pressione del vapore 1mmHg at 440°C
Densità 2.165g/cm³