Learn More
Sodium Chloride, Crystal, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15508234
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography.
    For Liquid Chromatography and Molecular Biology applications
Identificatori chimici
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC Name sodium chloride
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Chloride
Forma fisica Crystals
Quantità 2.5 kg
Peso formulazione 58.44
Grado Ultrapure Bioreagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 2.16kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SODIUM CHLORIDE, CRYSTAL
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium chloride