Learn More
Sodium Chloride, crystal, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™, Avantor™
Codice prodotto. 10284640
Click to view available options
:
1 kg
Specifica
Punti di ebollizione 1413°C (1013 hPa)
Punto di fusione 801°C
CAS 7647-14-5
pH 5.0 to 8.0 (5% Solution at 25°C)
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio min. 99.5%
Formula molecolare ClNa
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC Name sodium chloride
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Imballaggio Plastic bottle for solids
Densità 2.16 g/cm³ (20°C)