Learn More
Sodium Chloride, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15528154
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
Pezzo
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC Name sodium chloride
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Chloride
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Peso formulazione 58.44
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 2.16kg