Learn More
Sodium chloride, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15608180 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
25 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium chloride
Quantità 5 kg
Formula lineare NaCl
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
IUPAC Name sodio; cloruro
Peso formulazione 58.44g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS