Learn More
Sodium chloride, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
29.05€ - 462.00€
Identificatori chimici
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10299990
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
424290250
25 g Flacone in plastica
29.05€
25g
10055850
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
424295000
500 g Amber Glass Bottle
32.60€
500g
10577372
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
424290010
1 kg Amber Glass Bottle
51.15€
1kg
10478283
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
424290050
5 kg Amber Glass Bottle
122.00€
5kg
15710879
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
424290251
25 kg Fibre drum
462.00€
25kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7647-14-5
58.44
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
5234
[Na+].[Cl-]
ClNa
MFCD00003477
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CHEBI:26710
Specifica
1461.0°C
801.0°C
Brown-Yellow to Orange
Adhering Powder and/or Lumps
ClNa
MFCD00003477
15, 8734
Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
[Na+].[Cl-]
58.44
CHEBI:26710
≥99%
Pass Test
1mmHg at 440°C
Sodium chloride
7647-14-5
5.0 to 9.0 (5% soln. at 25°C)
99% min. (Argentometry)
NaCl
13,280
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
sodium chloride
5234
58.44
Reagente ACS
≤0.5%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-598-3