Learn More
Sodium chloride, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. 15710879 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Fibre drum
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
25g
25kg
500g
5kg
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifica
Punti di ebollizione 1461.0°C
Materiale o nome chimico Sodium chloride
Punto di fusione 801.0°C
Colore Brown-Yellow to Orange
pH 5.0 to 9.0 (5% soln. at 25°C)
Forma fisica Adhering Powder and/or Lumps
Quantità 25 kg
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Argentometry)
Formula lineare NaCl
Fieser 13,280
Indice di Merck 15, 8734
Informazioni di solubilità Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
IUPAC Name sodium chloride
Peso formulazione 58.44
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Identificazione Pass Test
Perdita all'essiccatura ≤0.5%
Imballaggio Fibre drum
Pressione del vapore 1mmHg at 440°C