Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sodium chloride, 99.5%, for biochemistry
Codice prodotto. p-4813647 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifica
Punti di ebollizione 1461.0°C
Materiale o nome chimico Sodium chloride
Punto di fusione 801.0°C
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (Argentometry)
Formula lineare NaCl
Indice di Merck 15,8734
Informazioni di solubilità (0.1 M in water) Clear colorless
IUPAC Name sodium chloride
Peso formulazione 58.44
Percent Purity 99.5%
Grado Biochemical
Imballaggio Flacone in plastica