Learn More
Sodium Carbonate Solution 0.5M (1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10496870 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Identificatori chimici
Numero MDL 3494
Specifica
Punti di ebollizione 100°C
Punto di fusione 0°C
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 2.5 L
Imballaggio HDPE plastic bottle
Pressione del vapore 14mmHg at 20°C
Densità Vapor Density: 0.7