Learn More
Sodium Carbonate Anhydrous, Technical, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10477840 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
Specifica
Punti di ebollizione 1600°C
Punto di fusione 854°C
CAS 497-19-8
Colore White
pH 11.3
Forma fisica Solid
Quantità 2.5 kg
Formula molecolare CNa2O3
Numero MDL MFCD00003494
Sinonimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
IUPAC Name disodio; carbonato
Molecular Weight (g/mol) 105.99
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Peso formulazione 105.99g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium carbonate