Learn More
Sodium carbonate, ACS Reagent, anhydrous, powder or granules, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7111764 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Imballaggio:
Drum With Inliner
Fiberboard Box
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
12kg
1kg
2.50kg
500g
5kg
pezzi 4
ACS Reagent, anhydrous, powder or granules,≥99.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 497-19-8
Formula molecolare CNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 105.99
Numero MDL MFCD00003494
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium carbonate
Punto di fusione 851°C (literature)
Nota nome ACS Reagent, anhydrous, powder or granules, ≥99.5%
CAS min. % ≥90.0000%
CAS max % ≤100.0000%
Forma fisica Powder/Granules
Quantità 500 g
Note percentuale saggio ex ignited substance
Formula lineare Na2CO3
Beilstein 4154566
IUPAC Name disodium carbonate
Peso formulazione 105.99
Percent Purity >99.5%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 2.53 g/cm3