Learn More
Sodium borohydride, (VenPureTM solution), 12% aq. solution
Codice prodotto. p-4839193 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Punti di ebollizione 130.0°C to 135.0°C
Materiale o nome chimico Sodium borohydride
Nota nome VenPure™ solution, 12% aq. solution
CAS 16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5
Quantità 100 mL
Formula molecolare BH4Na
Formula lineare NaBH4
Numero MDL MFCD00003518
Indice di Merck 15,8727
Sinonimo SBH, Sodium tetrahydroborate
Informazioni di solubilità Solubility in water: completely soluble
InChI Key YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [BH4-].[Na+]
IUPAC Name sodium boranuide
Molecular Weight (g/mol) 37.83
Peso formulazione 37.82
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.4
Densità 1.4000g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium borohydride, 12% aqueous solution, (VenPureTM solution), contains 40% NaOH
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydroxide, Sodium borohydride