Learn More
Sodium borodeuteride, 98 atom% D, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10256630
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15681-89-7
Formula molecolare BH4Na
Molecular Weight (g/mol) 37.83
Numero MDL MFCD00003519
InChI Key YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium borodeuteride, sodium tetradeuterioboron, sodium borohydride-d4, sodium 2h4 tetrahydroborate 1-, sulfatase, borate 1-, tetrahydro-d4-, sodium, nabd4, sodium 2h4 boranuide, deuterated sodium borohydride
PubChem CID 23673181
SMILES [BH4-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium borodeuteride
Forma fisica Powder and/or Chunks
Colore Gray to White
Nota nome 98 atom % D
Deuterio (D) 97.5% min.
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Punto di fusione >300.0°C
Intervallo percentuale saggio 98 atom% D
Formula lineare NaBD4
Fieser 03,281
IUPAC Name sodium;tetradeuterioboranuide
Peso formulazione 41.86
Percent Purity 98 atom% D
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium borodeuteride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.