Learn More
Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 2M soln. in THF, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11368066
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium bis(trimethylsilyl)amide is a strong base used in organic synthesis for deprotonation reactions and base catalyzed reaction. It is also used to enhance the polymerization of pheneylacetylene in conjunction with rhodium(I) catalysis. It is involved in the generation of enolates, Wittig reagents and carbenes.
Solubility
Miscible with benzene and toluene.
Notes
Moisture sensitive. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with oxidizing agents, strong oxidizing agents and oxygen. Dry residue is explosive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1070-89-9
Formula molecolare C6H18NNaSi2
Molecular Weight (g/mol) 183.377
Numero MDL MFCD00009835
InChI Key WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt
PubChem CID 2724254
IUPAC Name sodium;bis(trimethylsilyl)azanide
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Quantità 500 mL
Numero UN UN2924
Beilstein 3629917
Punto d'infiammabilità −17°C (1°F)
Informazioni di solubilità Miscible with benzene and toluene.
Peso formulazione 183.38
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2M soln. in THF
Sensibilità Moisture sensitive; May form a precipitate
Densità 0.92
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 2M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetrahydrofuran, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-silanamine sodium salt